Hydrocortisone-21-acetate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hydrocortisone acetate
A18089.03
A18089.06
A18089.03EA
47.1
EUR
A18089.03
A18089.06
Hydrocortisone-21-acetate ≥97%
Hydrocortisone-21-acetate
Purity: 97+%
CAS No.: 50-03-3
Molecular Formula: C23H32O6
Formula Weight: 404.51
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2066841
Merck Reference: 14,4787
MDL No.: MFCD00037714
Formula:
C₂₃H₃₂O₆ MW: 404,51 g/mol Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037714 Núm. CAS: 50-03-3 EINECS: 200-004-4 Índice Merck: 14,4787 |