Hydrocortisone-21-acetate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hydrocortisone acetate
H0184-5G H0184-1G
TCIAH0184-5GEA 101 EUR
TCIAH0184-5G TCIAH0184-1G
Hydrocortisone-21-acetate ≥98.0% (by HPLC)
Hydrocortisone-21-acetate
Formula: C₂₃H₃₂O₆
MW: 404,51 g/mol
Pto. de fusión: 223°C
Número MDL: MFCD00037714
Núm. CAS: 50-03-3
EINECS: 200-004-4
Índice Merck: 14,04787
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=283efca7dc89971e63dd5e5fbd72180811b2ed3c&vid=283efca7dc89971e63dd5e5fbd72180811b2ed3c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) 96.0 to 104.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +163.0 to +169.0 deg (C=0.5, Dioxane) (after drying)
Drying loss max. 1.0 %