Tampón EPPS en solución pH 7,5 (0,2 mol/l)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J61476.AE J61476.AK J61296.AE J61296.AK
J61476.AEEA 90.7 EUR
J61476.AE J61476.AK J61296.AE J61296.AK
Tampón EPPS en solución pH 7,5 (0,2 mol/l)
Tampones Tampones biológicos
CAS No.: 16052-06-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00006160