Brefeldin A ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
J62340.MB
J62340.MF
J62340.MBEA
386
EUR
J62340.MB
J62340.MF
Brefeldin A ≥99%
Brefeldin A
Formula:
C₁₆H₂₄O₄ Pto. de fusión: 201…205 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00083258 Núm. CAS: 20350-15-6 Índice Merck: 14,1369 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...