(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
H27101.14 H27101.06
H27101.14EA 116 EUR
H27101.14 H27101.06
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride ≥98%
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 3022-15-9 Molecular Formula: C5H10N2O2.2HCl Formula Weight: 203.07 Melting Point: 270-273° MDL No.: MFCD00044803
Formula: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
Pto. de fusión: 270…273 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044803
Núm. CAS: 3022-15-9