1-(Methylsulphonyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methanesulphonylpiperazine
OR0841-5G OR0841-25G OR0841-100G
APOSOR0841-5GEA 23.2 EUR
APOSOR0841-5G APOSOR0841-25G APOSOR0841-100G
1-(Methylsulphonyl)piperazine
1-(Methylsulphonyl)piperazine
Formula: C₅H₁₂N₂O₂S
MW: 164,23 g/mol
Número MDL: MFCD02153225
Núm. CAS: 55276-43-2