1-(Chloromethyl)benzotriazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-1H-benzotriazole
C1526-25G C1526-5G
TCIAC1526-25GEA 208 EUR
TCIAC1526-25G TCIAC1526-5G
1-(Chloromethyl)benzotriazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(Chloromethyl)benzotriazole
Formula: C₇H₆ClN₃
Número MDL: MFCD00216649
Núm. CAS: 54187-96-1
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec49b66ce37e01f5073fadec205ed2483f0c943f&vid=ec49b66ce37e01f5073fadec205ed2483f0c943f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 139.0 deg-C