1-(Methoxymethyl)benzotriazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(Methoxymethyl)-1H-benzotriazole
M1276-1G
M1276-5G
TCIAM1276-1GEA
69
EUR
TCIAM1276-1G
TCIAM1276-5G
1-(Methoxymethyl)benzotriazole ≥98.0% (por GC)
1-(Methoxymethyl)benzotriazole
Formula:
C₈H₉N₃O |
Número MDL:
MFCD00216630 Núm. CAS: 71878-80-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |