2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carboxylate
H52312.MD H52312.03
H52312.MDEA 95.3 EUR
H52312.MD H52312.03
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1073338-92-7 Molecular Formula: C13H19BO5 Formula Weight: 266.10
Formula: C₁₃H₁₉BO₅
MW: 266,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855980
Núm. CAS: 1073338-92-7