3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32830.03
H32830.06
H32830.03EA
80.6
EUR
H32830.03
H32830.06
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Purity: 97%
CAS No.: 72411-52-0
Molecular Formula: C9H8FN3
Formula Weight: 177.18
Melting Point: 122-125°
MDL No.: MFCD01023677
Formula:
C₉H₈FN₃ Pto. de fusión: 122…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01023677 Núm. CAS: 72411-52-0 |