Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diethyl 2-aminomalonate hydrochloride
A13681.09
A13681.18
A13681.30
A13681.09EA
33
EUR
A13681.09
A13681.18
A13681.30
Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 13433-00-6
Molecular Formula: C7H13NO4.HCl
Formula Weight: 211.65
Physical Form: Cryst powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to cream
Melting Point: ca 165° dec.
Beilstein Reference: 3568037
MDL No.: MFCD00012510
Formula:
C₇H₁₄ClNO₄ MW: 211,65 g/mol Pto. de fusión: ∼ 165 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012510 Núm. CAS: 13433-00-6 EINECS: 236-556-8 |