Diethyl aminomalonate hydrochloride
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Diethyl 2-aminomalonate hydrochloride
A1016-25G
A1016-500G
A1016-100G
TCIAA1016-25GEA
17
EUR
TCIAA1016-25G
TCIAA1016-500G
TCIAA1016-100G
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Formula:
C₇H₁₄ClNO₄ MW: 211,65 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012510 Núm. CAS: 13433-00-6 EINECS: 236-556-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |