Diethyl (3-chloropropyl)malonate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L14776.06 L14776.14
L14776.06EA 41.6 EUR
L14776.06 L14776.14
Diethyl (3-chloropropyl)malonate ≥98%
Diethyl (3-chloropropyl)malonate
Purity: 98% CAS No.: 18719-43-2 Molecular Formula: C10H17ClO4 Formula Weight: 236.70 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 102°/1mm Beilstein Reference: 1785711 MDL No.: MFCD00009169
Formula: C₁₀H₁₇ClO₄
Pto. Ebullición: 102 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,101
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009169
Núm. CAS: 18719-43-2