1,4-Butandiol monovinyl ether ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio
T1796-25ML T1796-500ML T1796-100ML
TCIAT1796-25MLEA 16 EUR
TCIAT1796-25ML TCIAT1796-500ML TCIAT1796-100ML
1,4-Butandiol monovinyl ether ≥97.0% (por GC) estabilizado
1,4-Butandiol monovinyl ether
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: 80°C
Número MDL: MFCD00080697
Núm. CAS: 17832-28-9
EINECS: 241-793-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0696b7d13d2c08adf87959e5b62c25157186f96e&vid=0696b7d13d2c08adf87959e5b62c25157186f96e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %