3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10732.09
A10732.18
A10732.30
A10732.09EA
57.7
EUR
A10732.09
A10732.18
A10732.30
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥99%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Purity: 99%
CAS No.: 54970-72-8
Molecular Formula: C6H3Cl2NaO4S
Formula Weight: 265.05
Melting Point:
Formula:
C₆H₃Cl₂NaO₄S Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009798 Núm. CAS: 54970-72-8 EINECS: 259-416-8 |