3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Sodium 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, DHBS
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41262.0005 8.41262.0025
8.41262.0005EA 126 EUR
8.41262.0005 8.41262.0025
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt para síntesis, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Formula: C₆H₃Cl₂NaO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009798
Núm. CAS: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 265.05 g/mol
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)