5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
379360100 379360250
ACRO379360100EA 97.9 EUR
ACRO379360100 ACRO379360250
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06408022
Núm. CAS: 22934-51-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %