5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2104-1G A2104-5G
TCIAA2104-1GEA 38 EUR
TCIAA2104-1G TCIAA2104-5G
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 167°C
Número MDL: MFCD06408022
Núm. CAS: 22934-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1f0fb8c7cdd47e77fbd22db58f22d2770010dd&vid=0b1f0fb8c7cdd47e77fbd22db58f22d2770010dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 46.0 to 50.0 deg-C