2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-methylbenzene-1,3-dicarbaldehyde
H0683-1G
H0683-5G
TCIAH0683-1GEA
125
EUR
TCIAH0683-1G
TCIAH0683-5G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
Formula:
C₉H₈O₃ MW: 164,1600 g/mol |
Número MDL:
MFCD00016596 Núm. CAS: 7310-95-4 EINECS: 230-768-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 129.0 to 133.0 deg-C |