3-Chloromethyl-5-nitrosalicylaldehyde ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C1305-25G C1305-5G
TCIAC1305-25GEA 361 EUR
TCIAC1305-25G TCIAC1305-5G
3-Chloromethyl-5-nitrosalicylaldehyde ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Chloromethyl-5-nitrosalicylaldehyde
Formula: C₈H₆ClNO₄
Número MDL: MFCD00191331
Núm. CAS: 16644-30-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead36dd67d83027288aca151954902a55aaa2fc2&vid=ead36dd67d83027288aca151954902a55aaa2fc2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C