L(-)-Bornyl acetate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
106550050 106551000 106555000 106550025
ACRO106550050EA 40.3 EUR
ACRO106550050 ACRO106551000 ACRO106555000 ACRO106550025
L(-)-Bornyl acetate 95%
L(-)-Bornyl acetate
Formula: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196.29 g/mol
Pto. Ebullición: 223…224 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.9875 g/cm³
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00867808
Núm. CAS: 5655-61-8
EINECS: 227-101-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20 °C, 589 nm)
GC ≥98 % (as C12H20O2) Total esters
Specific gravity (15/15 °C) 0.986 to 0.99
Specific optical rotation (20 °C, 589 nm) (neat) < -38°