L(-)-Bornyl acetate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B22957.14
B22957.22
B22957.36
B22957.14EA
27.3
EUR
B22957.14
B22957.22
B22957.36
L(-)-Bornyl acetate 95%
L(-)-Bornyl acetate
Purity: 95%
CAS No.: 5655-61-8
Molecular Formula: C12H20O2
Formula Weight: 196.29
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 2502036
Merck Reference: 14,1339
MDL No.: MFCD00135942
Formula:
C₁₂H₂₀O₂ MW: 196.29 g/mol Pto. Ebullición: 223…224 °C Densidad: 0.980 Pto. de inflamación: 84 °C (184 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00867808 Núm. CAS: 5655-61-8 EINECS: 227-101-4 |