Isobornyl acetate ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
L11748.AE
L11748.AP
L11748.AEEA
31.9
EUR
L11748.AE
L11748.AP
Isobornyl acetate ≥94%
Isobornyl acetate
Purity: 94%
CAS No.: 125-12-2
Molecular Formula: C12H20O2
Formula Weight: 196.29
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 220-224°
Beilstein Reference: 3197572
MDL No.: MFCD00135943
Formula:
C₁₂H₂₀O₂ MW: 196,29 g/mol Pto. Ebullición: 220…224 °C Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135943 Núm. CAS: 125-12-2 EINECS: 204-727-6 |