Isobornyl acetate ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0306-25ML I0306-500ML
TCIAI0306-25MLEA 16 EUR
TCIAI0306-25ML TCIAI0306-500ML
Isobornyl acetate ≥90.0% (por GC)
Isobornyl acetate
Formula: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de fusión: 7°C
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00135943
Núm. CAS: 125-12-2
EINECS: 204-727-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a196d75a86e8f3a28181c130650d5559be91b4e&vid=2a196d75a86e8f3a28181c130650d5559be91b4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -2.0 to +2.0 deg (neat)