Tetrakis(dimethylsiloxy)silane ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23754.06
B23754.14
B23754.22
B23754.06EA
36.2
EUR
B23754.06
B23754.14
B23754.22
Tetrakis(dimethylsiloxy)silane ≥97%
Tetrakis(dimethylsiloxy)silane
Purity: 97%
CAS No.: 17082-47-2
Molecular Formula: C8H28O4Si5
Formula Weight: 328.73
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.3880
Melting Point: -60°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1793898
MDL No.: MFCD00053848
Formula:
C₈H₂₈O₄Si₅ Pto. Ebullición: 188…190 °C Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 0,884 Pto. de inflamación: 67 °C (153 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053848 Núm. CAS: 17082-47-2 |