Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B21020.03 B21020.06
B21020.03EA 42.6 EUR
B21020.03 B21020.06
Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Purity: 98% CAS No.: 4098-98-0 Molecular Formula: Si[Si(CH3)3]4 Formula Weight: 320.85 Melting Point: 266-268° subl. MDL No.: MFCD00054859
Formula: C₁₂H₃₆Si₅
Pto. de fusión: 266…268 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054859
Núm. CAS: 4098-98-0