(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Atención
Sinónimos: 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate(V), BOP reagent, Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
8.51004.0100 8.51004.0025
01-62-0001-100EA 333 EUR
01-62-0001-100 01-62-0001-25
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Formula: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011948
Núm. CAS: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1