4-Fluorphenylmagnesium bromide 2 mol/l in diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
377371000 377378000
377371000.EA 124 EUR
377371000. 377378000.
4-Fluorphenylmagnesium bromide 2 mol/l in diethyl ether, AcroSeal®
4-Fluorphenylmagnesium bromide
Formula: C₆H₄BrFMg
Densidad: 1,043 g/cm³
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009667
Núm. CAS: 352-13-6
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to turbid yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M