(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
146080050 146080250
ACRO146080050EA 43.3 EUR
ACRO146080050 ACRO146080250
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Formula: C₂₃H₂₃O₂P
Pto. de fusión: 157…159 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00009160
Núm. CAS: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ca. 94 %
GC ≥96.0 %