(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propanoate
A15619.09
A15619.14
A15619.18
A15619.30
A15619.09EA
75.4
EUR
A15619.09
A15619.14
A15619.18
A15619.30
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Purity: 97%
CAS No.: 5717-37-3
Molecular Formula: C23H23O2P
Formula Weight: 362.41
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 154-160°
Beilstein Reference: 757112
MDL No.: MFCD00009160
Formula:
C₂₃H₂₃O₂P Pto. de fusión: 154…160 °C |
Número MDL:
MFCD00009160 Núm. CAS: 5717-37-3 EINECS: 227-215-4 |