Lanthanum triacetate sesquihydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
11263.18
11263.30
11263.18EA
133
EUR
11263.18
11263.30
Lanthanum triacetate sesquihydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum triacetate sesquihydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 25721-92-0
Molecular Formula: C6H9LaO6.1.5H2O
Formula Weight: 343.05 (316.03anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013037
Formula:
C₆H₉LaO₆·1.5H₂O MW: 343,05 g/mol (316,03 anhy) Pto. de fusión: <200 °C (-1,5H₂O) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013037 Núm. CAS: 25721-92-0 EINECS: 213-034-8 |