N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Benzyldimethylmyristylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14363.0100 8.14363.0500
8.14363.0100EA 47.6 EUR
8.14363.0100 8.14363.0500
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
Formula: (C₆H₅CH₂)(CH₃)₂N(C₁₂⁻C₁₄Alkyl)⁺Cl⁻
Pto. de fusión: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 85409-22-9
EINECS: 287-089-1
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (argentometric) ≥ 98.0 %
Melting range (upper value) ≤ 73 °C
Identity (IR) passes test
Flash Point 100 °C
pH 5 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C Dust