4-Fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10594-1G
APOSPC10594-1GEA 101 EUR
APOSPC10594-1G
4-Fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₃S
Número MDL: MFCD07368708
Núm. CAS: 887266-97-9
UN: 3261
ADR: 8,III