3-Chloropropyl acetate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25013.14
B25013.22
B25013.36
B25013.14EA
31.8
EUR
B25013.14
B25013.22
B25013.36
3-Chloropropyl acetate ≥98%
3-Chloropropyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 628-09-1
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)3Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 70-72°/15mm
MDL No.: MFCD00001000
Formula:
C₅H₉ClO₂ MW: 136.58 g/mol Pto. Ebullición: 70…72 °C (15 mmHg) Densidad: 1.12 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001000 Núm. CAS: 628-09-1 |