Linalyl acetate (sintético) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
232300050 232301000 232305000
ACRO232300050EA 24.4 EUR
ACRO232300050 ACRO232301000 ACRO232305000
Linalyl acetate (sintético) 95%
Linalyl acetate
Formula: C₁₂H₂₀O₂
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008907
Núm. CAS: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (20°C) 0.898 to 0.903