Linalyl acetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate
L0049-25ML L0049-500ML
TCIAL0049-25MLEA 16 EUR
TCIAL0049-25ML TCIAL0049-500ML
Linalyl acetate ≥95.0% (por GC)
Linalyl acetate
Formula: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196.2860 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00008907
Núm. CAS: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
Índice Merck: 14,05496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f1a36232ac5f2f3436f86705d6965012557a76&vid=53f1a36232ac5f2f3436f86705d6965012557a76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %