4-Pentenyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1345-25ML A1345-500ML
TCIAA1345-25MLEA 59 EUR
TCIAA1345-25ML TCIAA1345-500ML
4-Pentenyl acetate ≥98.0% (por GC)
4-Pentenyl acetate
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Pto. de inflamación: 45°C
Número MDL: MFCD00008723
Núm. CAS: 1576-85-8
EINECS: 216-413-6
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476ec96a2f7474e00978cccee00c7ede72f04f15&vid=476ec96a2f7474e00978cccee00c7ede72f04f15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %