5-Hexenyl acetate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53445.06
H53445.14
H53445.22
H53445.06EA
45
EUR
H53445.06
H53445.14
H53445.22
5-Hexenyl acetate ≥97%
5-Hexenyl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 5048-26-0
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 60°(142°F)
Refractive Index: 1.423
Boiling Point: 173-174°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00060856
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142.20 g/mol Pto. Ebullición: 173…174 °C Densidad: 0.883 Pto. de inflamación: 60 °C (142 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060856 Núm. CAS: 5048-26-0 ADR: 3 III |