5-Hexenyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1338-25ML
A1338-500ML
TCIAA1338-25MLEA
44
EUR
TCIAA1338-25ML
TCIAA1338-500ML
5-Hexenyl acetate ≥98.0% (por GC)
5-Hexenyl acetate
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142.20 g/mol Pto. Ebullición: 172°C |
Número MDL:
MFCD00060856 Núm. CAS: 5048-26-0 UN: 3272 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |