9-Decenyl acetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1093-25ML
A1093-5ML
TCIAA1093-25MLEA
213
EUR
TCIAA1093-25ML
TCIAA1093-5ML
9-Decenyl acetate ≥97.0% (por GC)
9-Decenyl acetate
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Pto. Ebullición: 246°C |
Número MDL:
MFCD00036512 Núm. CAS: 50816-18-7 EINECS: 256-784-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |