trans-2-Hexenyl acetate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A18786.09 A18786.18 A18786.30
A18786.09EA 26.6 EUR
A18786.09 A18786.18 A18786.30
trans-2-Hexenyl acetate ≥98%
trans-2-Hexenyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 2497-18-9 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 165-166° Beilstein Reference: 1721851 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009474
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142.20 g/mol
Pto. Ebullición: 165…166 °C
Densidad: 0.900
Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009474
Núm. CAS: 2497-18-9
EINECS: 219-680-7
ADR: 3 III