trans-2-Hexenyl acetate ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

A0877-25ML A0877-250ML
TCIAA0877-25MLEA 16 EUR
TCIAA0877-25ML TCIAA0877-250ML
trans-2-Hexenyl acetate ≥97.0% (por GC)
trans-2-Hexenyl acetate
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00009474
Núm. CAS: 2497-18-9
EINECS: 219-680-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a041800429326bc1117319a4376c76939e5600b&vid=4a041800429326bc1117319a4376c76939e5600b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR