3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
H32137.03 H32137.06
H32137.03EA 124 EUR
H32137.03 H32137.06
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 328956-61-2 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 MDL No.: MFCD06801741
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801741
Núm. CAS: 328956-61-2