2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid
A18644.36
A18644.0E
A18644.36EA
62
EUR
A18644.36
A18644.0E
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 81-16-3
Molecular Formula: C10H9NO3S
Formula Weight: 223.25
Beilstein Reference: 613084
Merck Reference: 14,6406
MDL No.: MFCD00003988
Formula:
C₁₀H₉NO₃S MW: 223,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003988 Núm. CAS: 81-16-3 EINECS: 201-331-5 Índice Merck: 14,6406 |