2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid
A0343-25G
A0343-500G
TCIAA0343-25GEA
30
EUR
TCIAA0343-25G
TCIAA0343-500G
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formula:
C₁₀H₉NO₃S MW: 223,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00003988 Núm. CAS: 81-16-3 EINECS: 201-331-5 Índice Merck: 14,06406 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)