6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0347-25G A0347-500G
TCIAA0347-25GEA 47 EUR
TCIAA0347-25G TCIAA0347-500G
6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Número MDL: MFCD00035724
Núm. CAS: 81-05-0
EINECS: 201-318-4
Índice Merck: 14,06407
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=767a366b7d8d07369026885fe8117fdab5498914&vid=767a366b7d8d07369026885fe8117fdab5498914&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %