Etilamina 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
370251000 370258000
370251000.EA 85.4 EUR
370251000. 370258000.
Etilamina 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Etilamina
Formula: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Pto. Ebullición: 17
Pto. de fusión: -81.1
Densidad: 0.861 g/cm³
Pto. de inflamación: –34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008160
Núm. CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03797
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M