Etilamina 2.0 M in THF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
H32306.AE H32306.AP
H32306.AEEA 72.9 EUR
H32306.AE H32306.AP
Etilamina 2.0 M in THF
Etilamina
Formula: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Pto. Ebullición: 17
Pto. de fusión: -81.1
Densidad: 0.856
Pto. de inflamación: –34 °C (–29 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008160
Núm. CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2056
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03797