6-Amino-1-naphthol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Aminonaphthalen-1-ol
A0360-1G A0360-5G
TCIAA0360-1GEA 117 EUR
TCIAA0360-1G TCIAA0360-5G
6-Amino-1-naphthol ≥98.0% (by HPLC)
6-Amino-1-naphthol
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,1846 g/mol
Número MDL: MFCD00059543
Núm. CAS: 23894-12-4
EINECS: 245-933-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e091c531e2a90af598bf2424f936b8fcd0458cd4&vid=e091c531e2a90af598bf2424f936b8fcd0458cd4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %