Ethyl arachidate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0899-25G
A0899-5G
TCIAA0899-25GEA
389
EUR
TCIAA0899-25G
TCIAA0899-5G
Ethyl arachidate ≥95.0% (por GC)
Ethyl arachidate
Formula:
C₂₂H₄₄O₂ Pto. Ebullición: 215°C |
Número MDL:
MFCD00056233 Núm. CAS: 18281-05-5 Índice Merck: 14,00764 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |